Learn More
Trajan™ Cilindri di ingresso GC
For use with GC instruments
169.00€ - 733.00€
Prodotti 13
Codice del prodotto Marca Include Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Include Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
12973981
Vedere i documenti
Trajan™
092048
Split FocusLiner; For use with 50mm needle 5 mm 8 mm 105 mm
267.00€
pezzi 5
Spedizione stimata: 28-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10708534
Vedere i documenti
Trajan™
092092
Split/Splitless FocusLiner; For AutoSystem and Clarus 500 4 mm 6.2 mm 92 mm
255.00€
pezzi 5
Spedizione stimata: 28-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12673016
Vedere i documenti
Trajan™
092092
Split/Splitless FocusLiner; For AutoSystem and Clarus 500 4 mm 6.2 mm 92 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12963991
Vedere i documenti
Trajan™
092061
Split/Splitless; With recessed gooseneck and quartz wool 3.4 mm 5 mm 95 mm
191.00€
pezzi 5
Spedizione stimata: 29-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
12664935
missing translation for 'viewDocuments'
Trajan™
092038
Split/Splitless; With single taper 3.4 mm 5 mm 54 mm
268.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 28-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
12974021
missing translation for 'viewDocuments'
Trajan™
092089
SPME Liner 0.75 mm 5 mm 95 mm
169.00€
pezzi 5
Spedizione stimata: 28-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
10635473
missing translation for 'viewDocuments'
Trajan™
092095
Split/Splitless tapered FocusLiner; For AutoSystem, Clarus 500 4 mm 6.2 mm 92 mm
297.00€
pezzi 5
Spedizione stimata: 28-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
12934071
missing translation for 'viewDocuments'
Trajan™
092223
Split/Splitless Liner 4 mm 6.3 mm 78.5 mm
733.00€
pezzi 25
Spedizione stimata: 28-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
10085270
missing translation for 'viewDocuments'
Trajan™
092144
Splitless with single taper 5 mm 8 mm 105 mm
268.00€
pezzi 5
Spedizione stimata: 28-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
12614935
missing translation for 'viewDocuments'
Trajan™
092062
Split/Splitless FocusLiner 3.4 mm 5 mm 95 mm
211.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 28-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
10013712
missing translation for 'viewDocuments'
Trajan™
092068
Split/Splitless tapered FocusLiner 3.4 mm 5 mm 95 mm
297.00€
pezzi 5
Spedizione stimata: 28-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
10422285
missing translation for 'viewDocuments'
Trajan™
092220
Split liner; w/quartz wool 4 mm 6.3 mm 78.5 mm
590.00€
pezzi 25
Spedizione stimata: 29-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
10310421
missing translation for 'viewDocuments'
Trajan™
092141
Splitless with single taper 3 mm 8 mm 105 mm
282.00€
pezzi 5
Spedizione stimata: 28-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
Description
Description
For use with GC instruments
  • Tutti i liner vengono disattivati mediante fase gassosa ad alta temperatura (420 °C [788 °F])
  • Disponibili in confezioni blister per impedire la contaminazione
  • La riduzione dei siti attivi elimina reazioni indesiderate nei campioni
FocusLiners™
  • Con due sezioni coniche che fissano il tappo in lana di quarzo per pulizia della punta dell'ago e trasferimento del campione ottimali—evitano inoltre che la lana di quarzo si sposti verso il setto o cada nel liner
  • Offrono un'eccellente riproducibilità
  • Minore discriminazione di massa
  • I Fast FocusLiners sono caratterizzati da un diametro interno ridotto di 2.3 mm per l'uso con le colonne capillari con diametro interno di 0.1 mm—il ridotto diametro interno determina anche ampiezze di picco più piccole
Liner per iniezione split
  • La lana di quarzo in alcuni liner split promuove la miscelazione degli analiti e garantisce una migliore determinazione quantitativa, fornisce una grande area di superficie che favorisce la vaporizzazione del campione, funge da dispositivo di intercettazione per raccogliere residui non volatili dal campione ed evita che il campione entri in contatto con il fondo dell'iniettore prima della volatilizzazione
  • Liner per iniezione splitless
    • I coni in alcuni liner splitless riducono al minimo il contatto degli analiti con il fondo della porta di iniezione –particolarmente utili per composti molto attivi; incanalano anche gli analiti nella colonna per un'installazione più solida della colonna
    Videos
    SDS
    Documents
    Documents
    Certificates