Learn More
Cytiva Pellicola di gel GelBond PAG
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Agarose gels
Gel preparato PhastGel™
Polyacrylamide gels
Lunghezza (sistema metrico):
94 mm
258 mm
260 mm
Larghezza (sistema metrico):
84 mm
124 mm
203 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
- Terreno omogeneo ad alta densità
Specifica
Specifications
| Colore | Colorless |
| Product Type | Gel Film |
| Da utilizzare con (applicazione) | Polyacrylamide gels |
| Quantità | 50 Pack |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 10.1 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 258 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 5.0 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 124 mm |