missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Geminin Rabbit anti-Human, Clone: GMNN/7037R, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
633.00€
Specifica
| Antigene | Geminin |
|---|---|
| Clone | GMNN/7037R |
| Concentrazione | 0.2 mg/ml |
| Diluizione | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml, Protein Array |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18310147
|
Novus Biologicals
NBP3-13993-100UG |
100 μg |
633.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Geminin Monoclonal antibody specifically detects Geminin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein ArraySpecifica
| Geminin | |
| 0.2 mg/ml | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Breast Cancer, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Core ESC Like Genes, DNA Repair, DNA Replication Transcription Translation and Splicing, Nuclear Receptors Coactivators and Corepressors, Stem Cell Markers | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| Gem, geminin, geminin, DNA replication inhibitor, RP3-369A17.3 | |
| Recombinant fragment (around aa71-202) of human Geminin protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: O75496) | |
| Primary | |
| Store at 4°C. |
| GMNN/7037R | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml, Protein Array | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| O75496 | |
| 51053 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A or G purified |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto