Learn More
Thermo Scientific™ Kit per purificazione DNA GeneJET™
Thermo Scientific GeneJET Genomic DNA Purification Kit is designed for rapid and efficient purification of high quality genomic DNA from various mammalian cell culture and tissue samples, whole blood, bacteria and yeast.
Marca: Thermo Scientific™ K0721
Descrizione
Thermo Scientific GeneJET Genomic DNA Purification Kit is designed for rapid and efficient purification of high quality genomic DNA from various mammalian cell culture and tissue samples, whole blood, bacteria and yeast.
The kit utilizes silica-based membrane technology in the form of a convenient spin column, eliminating the need for expensive resins, toxic phenol-chloroform extractions, or time-consuming alcohol precipitation.
The standard procedure takes less than 20 minutes following cell lysis and yields purified DNA greater than 30 kb in size. Isolated DNA can be used directly in PCR, Southern blotting and enzymatic reactions.
Highlights
• Universal—can be used for both cell and tissue samples from a wide range of sources
• Efficient—high yields of high molecular weight genomic DNA
• Fast—20 minute procedure following cell lysis
• Convenient—spin columns are capped and assembled with collection tubes
Applications
Isolated genomic DNA is ideal for use in common molecular biology procedures, including:
• PCR and qPCR
• FastDigest and conventional restriction digestion
• Southern blotting
Specifica
Spin Column | |
Spin Column | |
Real-Time Quantitative PCR (qPCR), Cloning, Southern Blotting, Sequencing, PCR | |
GeneJET | |
50 Preps | |
<20 min. |
Spin Column | |
Bacteria, Buccal Samples, Cells, Tissue, Yeast | |
Not High-throughput Compatible (Manual) | |
Genomic DNA Purification Kit | |
Genomic DNA |
Sicurezza e movimentazione
- GENEJET GENOMIC KIT 50 PRE
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: proteinase, glycerin, poly(oxy-1,2-ethanediyl), n-lauroylsarcosine sodium salt,sodium lauryl sulpha