Learn More
BTX™ Elettrodi da elettroporazione BTX™ Genepaddles™
Click to view available options
Product Type:
Genepaddles
Genepaddles Kit
Lunghezza (sistema metrico):
3 mm
5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes
- Cavo Micrograbber (BTX5343)
- Cavi a polo quadro
- Connettore a banana e cavo con connettori a banana (BTX450217)
- Supporto Genetrode (BTX515)
- Genepaddles
- Compatibili con sistemi di elettroporazione BTX Gemini X2 ed ECM-2001
- Due modelli per adattamento all'area di destinazione
- Placcati oro, non invasivi
- Spessore: 1 mm
- Facile pulizia
- Durata di circa 1500 impulsi
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Somministrazione di geni in-vivo e di geni embrionali in-vitro |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sistema di elettroporazione BTX |
| Materiale | Placcato in oro |
| Linea di prodotti | BTX Electroporation |
| Product Type | Genepaddles |
| Tensione | 0/200 V |
| Forma dell'elettrodo | Rectangular, 3.5 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 0.11 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 3 mm |
| Durata della vita | 1500 impulsi |
| Vedi altri risultati |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.