Learn More
BTX™ Elettrodi da elettroporazione BTX™ Genepaddles™
Genepaddles™ Electroporation Electrodes are paddle-style reusable electrodes suitable for both in vitro and in vivo gene delivery.
Marca: BTX™ 450170
Includes:
- Cavo Micrograbber (BTX5343)
- Cavi a polo quadro
- Connettore a banana e cavo con connettori a banana (BTX450217)
- Supporto Genetrode (BTX515)
- Genepaddles
Descrizione
- Compatibili con sistemi di elettroporazione BTX Gemini X2 ed ECM-2001
- Due modelli per adattamento all'area di destinazione
- Placcati oro, non invasivi
- Spessore: 1 mm
- Facile pulizia
- Durata di circa 1500 impulsi
Specifica
Somministrazione di geni in-vivo e di geni embrionali in-vitro | |
Placcato in oro | |
Genepaddles Kit | |
Rectangular | |
0.19 in. | |
≈200+ serie di impulsi | |
1 Ea. | |
Da 1 a 10 mm | |
0.27 in. | |
Non-sterile | |
Square Wave |
Sistema di elettroporazione BTX | |
BTX Electroporators | |
0/200 V | |
Cavo micrograbber, cavo per montante quadrato, spina e cavo a banana, supporto genetrode, genepaddle | |
5 mm | |
Da 10 μsec. a 99 msec. in PBS | |
0.03 to 0.39 in. | |
Gold Plated, Rectangular | |
7 mm | |
Banana Plug to Micrograbber |
Titolo del prodotto
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.