Learn More
Copribarba generico
Click to view available options
Headloop length: 23 ± 2 cm; Stretch length: 46 ± 2 cm
Descrizione
- Copribarba per uso generico
- Cordini e cuciture elasticizzati integrati, per comoda vestibilità universale
- In leggero polipropilene spunbound non tessuto di 12 g/m2
- Per uso in laboratori o in ambienti professionali
- Prodotti e confezionati sottovuoto in impianti rigorosamente puliti
- Senza lattice
- Testati e conformi alle norme ISO3801 & ISO13934-1
Specifica
Specifica
Tipo | General Purpose Beard Cover |
Size | L unica |
Materiale | Polipropilene non tessuto 12 g/m2 |
Colore | Bianco |
Monouso | Sì |
Senza lattice | Sì |
Tipo di giuntura | Elasticizzate |
Certificazione/Conformità | DPI CAT I, ISO testati e conformi alle norme ISO3801 & ISO13934-1; Conformi al piano di campionamento 4.0 AQL livello II ai sensi di MIL-std-150E per i criteri di difetto |
Da utilizzare con (applicazione) | Impieghi generici in laboratorio o in camera bianca |
Quantità confezione | 1000/Pk. |