Learn More
Thermo Scientific™ General Purpose Centrifuge Rotor Packages
Everything you need for your swing out rotor in one package
Marca:  Thermo Scientific™ 75016104
4121.30 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21988" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16360778
  • 5467.20€ / 1 unità
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
General Purpose Centrifuge Rotor packages with all the pieces you need to start spinning right away, including a rotor cross, bucket, lids and adapters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Thermo Scientific TX-1000 Microplate Package
TX-1000 with Buckets, ClickSeal Biocontainment lids, microplate Adapters
See individual components of package
ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001
Yes
See individual centrifuge, rotor and accessory data
Max in TX-1000: 6 Microplates, 4 x 1000 mL BioBottles (with TX-1000 Rotors)
Purchase of Thermo Scientific General Purpose Centrifuge required for operation
See Manual