Learn More
Brannan™ Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-10°C to +110°C
-10°C to +150°C
-10°C to +50°C
-100°C to +50°C
-18°C to +110°C
-20°C to +110°C
-20°C to +150°C
Riempimento termometro:
Green Spirit
Red Spirit
Spirit
Tipo di immersione:
Partial Immersion
Total Immersion
Lunghezza (sistema metrico):
15 cm
20.5 cm
30.5 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Lab thermometer
- Safe non-mercury filling
- Supplied with calibration certificate
- Non-roll end cap
- Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
- Made in UK
Specifica
Specifica
| Punti di calibrazione | 0°C, 50°C, 100°C |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 UKAS |
| Tipo di immersione | Total Immersion |
| Lunghezza (sistema metrico) | 15 cm |
| Materiale | Glass |
| Riempimento termometro | Green Spirit |
| Descrizione | Tri top |
| Max. Temperature (English) | 230°F |
| Temperatura max (sistema metrico) | 110°C |
| Min. Temperature (English) | 14°F |
| Vedi altri risultati |