Learn More
Brannan™ Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration
Codice prodotto. 17863008
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-10°C to +110°C
-10°C to +150°C
-10°C to +50°C
-100°C to +50°C
-18°C to +110°C
-20°C to +110°C
-20°C to +150°C
Riempimento termometro:
Green Spirit
Red Spirit
Spirit
Tipo di immersione:
Partial Immersion
Total Immersion
Lunghezza (sistema metrico):
15 cm
20.5 cm
30.5 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17863008
Marca: Brannan™ 44/002/7 + 49/503/0
General purpose laboratory thermometer complete with calibration certificate.
  • Lab thermometer
  • Safe non-mercury filling
  • Supplied with calibration certificate
  • Non-roll end cap
  • Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
  • Made in UK
Specifica
Punti di calibrazione 0°F, 50°F, 100°F
Certificazione/Conformità ISO 17025 UKAS
Tipo di immersione Partial Immersion
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 cm
Materiale Glass
Riempimento termometro Spirit
Max. Temperature (English) 230°F
Temperatura max (sistema metrico) 110°C
Min. Temperature (English) 0°F
Min. Temperature (Metric) -18°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 0°F to 230°F
Temperature Range (Metric) -18°C to +110°C
Accuracy ± 2.0°F at 95°F
Suddivisione 2°C
Larghezza (sistema metrico) 1.2 cm