Learn More
Brannan™ Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration
Codice prodotto. 17893048
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-10°C to +110°C
-10°C to +150°C
-10°C to +50°C
-100°C to +50°C
-18°C to +110°C
-20°C to +110°C
-20°C to +150°C
Riempimento termometro:
Green Spirit
Red Spirit
Spirit
Tipo di immersione:
Partial Immersion
Total Immersion
Lunghezza (sistema metrico):
15 cm
20.5 cm
30.5 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17893048
Marca: Brannan™ 44/401/0 + 49/503/0
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
General purpose laboratory thermometer complete with calibration certificate.
  • Lab thermometer
  • Safe non-mercury filling
  • Supplied with calibration certificate
  • Non-roll end cap
  • Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
  • Made in UK
Specifica
Punti di calibrazione 0°C, 20°C, 45°C
Certificazione/Conformità ISO 17025 UKAS
Tipo di immersione Partial Immersion
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 cm
Materiale Glass
Riempimento termometro Red Spirit
Max. Temperature (English) 122°F
Temperatura max (sistema metrico) 50°C
Min. Temperature (English) 14°F
Min. Temperature (Metric) -10°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 14°F to 122°F
Temperature Range (Metric) -10°C to +50°C
Accuracy ± 0.5°C at 35°C
Suddivisione 0.5°C
Immersion Length 76 mm
Larghezza (sistema metrico) 1.2 cm