Learn More
Buerkle™ General Purpose Aseptic Polypropylene Sample Box
Codice prodotto. 10055271 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
31 mm
43 mm
75 mm
Capacità (sistema metrico):
50 mL
90 mL
300 mL
Altezza (sistema metrico):
78 mm
80 mm
88 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10055271
Marca: Buerkle™ 62060100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Buerkle™ General Purpose Aseptic Polypropylene Sample Box features a lit that can be opened with one hand and a 90° angle hinge.
  • PP, transparent
  • With area for labelling and with graduation
  • Liquid/condensate in the lid runs into an absorbing groove integrated in the lid, nothing is lost, nothing can drip
  • The box is completely tight, has no crevices, is therefore easy to fill and can be emptied without residues
  • Produced under aseptic conditions
  • Autoclavable and suitable for deep freezing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Translucent
Diametro (sistema metrico) 43 mm
Product Type Sample Box
Descrizione Aseptic Sample box
Colore chiusura Transparent
Autoclavabile Si
Capacità (sistema metrico) 90 mL
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for Use with Foodstuffs
Include Sealing cover
N. per confezione 1
Graduated Si
Materiale chiusura Polypropylene
Altezza (sistema metrico) 80 mm
Tipo di chiusura Sealing Cover with Absorbing Groove