Learn More
General Purpose Viscosity Standards, Paragon Scientific™
Codice prodotto. 15341214
Click to view available options
Viscosità:
0.2950 mPa.s (25°C)
0.5204 mPa.s (25°C)
0.9525 mPa.s (25 °C)
100.7 mPa.s (25°C)
10030 mPa.s (25°C)
124.9 mPa.s (25 °C)
1273 mPa.s (25°C)
14.42 mPa.s (25°C)
19588 mPa.s (25°C)
2.144 mPa.s (25°C)
202.6 mPa.s (25 °C)
2610 mPa.s (25°C)
29.04 mPa.s (25°C)
3.291 mPa.s (25°C)
3481 mPa.s (25 °C)
392 mPa.s (25°C)
40049 mPa.s (25°C)
48.59 mPa.s (25 °C)
488.1 mPa.s (25 °C)
55.36 mPa.s (25 °C)
7.442 mPa.s (25°C)
71.11 mPa.s (25 °C)
717.4 mPa.s (25°C)
72328 mPa.s (25°C)
796.5 mPa.s (25 °C)
8.559 mPa.s (25°C)
Dimensione della confezione:
500mL
Codice prodotto. 15341214
Marca: Paragon Scientific N7.5
Certified in strict accordance with ASTM D2162, the primary method for viscosity standards manufacture. Dual certified to the International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under our UKAS accrediatation.
We test at Primary level using master viscometers in accordance with ASTM D2162 to ensure the lowest uncertainty of measurement thus providing standards that are certified with primary level accuracy. ASTM D2162 is the only referenced method for the certification of viscosity standards when adopting ASTM test method protocol.
  • Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation
  • Certified in strict accordance with ASTM D2162
  • Density g/mL in accordance with ASTM D1480
  • For use with glass capillary viscometers, automatic viscometers and other viscosity measuring equipment
  • Kinematic (cSt) and dynamic viscosity (mPa·s) given at all temperatures
  • Standard Pack Size 500mL
  • Fully traceable to National Standards
  • Ensures full compliance to ASTM and IP test method protocol
  • Tamper evident security packaging
  • 2 Year shelf life
  • Manufactured in the United Kingdom
Specifica
Viscosità 8.559 mPa.s (25°C)
Quantità 500 mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N7.5
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P331-NON provocare il vomito.
Nominal values quoted