Learn More
General Purpose Viscosity Standards, Paragon Scientific™
Certified in strict accordance with ASTM D2162, the primary method for viscosity standards manufacture. Dual certified to the International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under our UKAS accrediatation.
Marca:  Paragon Scientific N44
Codice prodotto. 15781718
  • 105.00€ / 500mL
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation
  • Certified in strict accordance with ASTM D2162
  • Density g/mL in accordance with ASTM D1480
  • For use with glass capillary viscometers, automatic viscometers and other viscosity measuring equipment
  • Kinematic (cSt) & dynamic viscosity (mPa·s) given at all temperatures
  • Standard Pack Size 500mL
  • Fully traceable to National Standards
  • Ensures full compliance to ASTM & IP test method protocol
  • Tamper evident security packaging
  • 2 Year shelf life
  • Manufactured in the United Kingdom
Specifica
Specifica
500 mL
71.11 mPa.s (25 °C)
Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Viscometer standard
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1-Decene
Nominal values quoted