Learn More
General Purpose Viscosity Standards, Paragon Scientific™
Certified in strict accordance with ASTM D2162, the primary method for viscosity standards manufacture. Dual certified to the International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under our UKAS accrediatation.
Marca: Paragon Scientific N.4
Descrizione
We test at Primary level using master viscometers in accordance with ASTM D2162 to ensure the lowest uncertainty of measurement thus providing standards that are certified with primary level accuracy. ASTM D2162 is the only referenced method for the certification of viscosity standards when adopting ASTM test method protocol.
- Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation
- Certified in strict accordance with ASTM D2162
- Density g/mL in accordance with ASTM D1480
- For use with glass capillary viscometers, automatic viscometers and other viscosity measuring equipment
- Kinematic (cSt) and dynamic viscosity (mPa·s) given at all temperatures
- Standard Pack Size 500mL
- Fully traceable to National Standards
- Ensures full compliance to ASTM and IP test method protocol
- Tamper evident security packaging
- 2 Year shelf life
- Manufactured in the United Kingdom
Specifica
500 mL | |
0.2950 mPa.s (25°C) |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H361fd-Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: n-hexane
Nominal values quoted