Learn More
Genevac™ Refrigerated MiVac SpeedTrap
Codice prodotto. 10795373
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Solvent trap
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10795373
Marca: Genevac MST23050B00
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Specifica
Tipo Refrigerated MiVac SpeedTrap
Da utilizzare con (apparecchiatura) Solvent trap
Capacità 2 L
Lunghezza (sistema metrico) 212 mm
Altezza (sistema metrico) 450 mm
Tensione 230 V