Learn More
Scientific Industries Genie Clip Plate
The Genie Clip Plate is an accessory for the Roto-Shake Genie, Enviro-Genie, Incubator Genie, and Rotator Genie.
Marca:  Scientific Industries SI-1123
Codice prodotto. 10468052
  • 33.75€ / Pezzo
Spedizione stimata: 29-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Stainless steel clip plate to secure tubes
  • Choose to accommodate: 3 tubes (28 to 30 mm OD), 6 tubes (15 to 17 mm OD), or 12 microtubes
  • Maximum of 8 clip plates, 4 per side, may be attached to the Magnetic Platform for use with the Roto-Shake Genie, Enviro-Genie or Incubator-Genie
  • Maximum of 12 clip plates, 6 per side, may be attached to the Magnetic Platform for use with the Rotator Genie
Specifica
Specifica
12 Microtubes per plate
Stainless Steel
Roto-Shake Genie, Enviro-Genie, Incubator Genie, and Rotator Genie
1 Ea.
Clip Plate
14 x 7.6 cm (5.5 x 3 in.)
12