Learn More
Genistein, 99%, synthetic
Codice prodotto. 10558693 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
Codice prodotto. 10558693
Marca: Thermo Scientific Acros 328271000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 446-72-0 | C15H10O5 | 270.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 446-72-0
Formula molecolare C15H10O5
Molecular Weight (g/mol) 270.24
Numero MDL MFCD00016952
InChI Key TZBJGXHYKVUXJN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo genistein, prunetol, genisteol, 4',5,7-trihydroxyisoflavone, genisterin, sophoricol, 5,7,4'-trihydroxyisoflavone, bonistein, 5,7-dihydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, genestein
PubChem CID 5280961
ChEBI CHEBI:28088
IUPAC Name 5,7-dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1=COC2=CC(O)=CC(O)=C2C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Genistein
Nota nome Synthetic
Punto di fusione 297.0°C to 298.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 mg
Indice di Merck 15, 4426
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in dmso and ethanol,soluble in usual organic solvents,soluble in diluted alkalies with yellow color
Peso formulazione 270.2
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder