Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gentamicin sulfate
Codice prodotto. 15585136
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Gentamicin sulfate, CAS # 1405-41-0, is an aminoglycoside mainly used to inhibit the growth of Gram-negative bacteria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Gentamicin sulfate is a bactericidal aminoglycoside antibiotic which shows activity against Gram-negative bacteria
  • It works by inhibiting protein biosynthesis through binding the bacterial ribosome 30S subunit
Applications
  • Gentamicin sulfate has been used in studies to determine wound healing due to its antibiotic and antifungal properties
  • It has laboratory research applications in the study of a number of clinical conditions, including actinomycotic infection, appendicitis, cystic fibrosis, osteomyelitis, pelvic inflammatory disease, plague, gonorrhea, and tularemia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1405-41-0
Sinonimo Garamycin, Gentamicin Sulfate
Specifica
Materiale o nome chimico Gentamicin sulfate
Tipo Gentamicin Sulfate
Punto di fusione 218.0°C to 237.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Acqua 15% max.
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Percent Purity ≥590 IU/mg (Gentamycin)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Gentamicin sulfate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .