Learn More
Meditrade™ Guanti per esame Gentle Skin™ Grip Latex, DPI Cat. III
1.10 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21640" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21640" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
L
M
S
XL
Descrizione
- AQL 1,5
- Classe I medica
- DPI di categoria III
- EN ISO 13485:2016
- Conforme agli alimenti
- Delicati sulla pelle™ impugnatura
- Lattice con superficie rivestita in polimero
- Bianco naturale
- Senza polvere
- Non sterili
- testurizzati
- Polsino con bordino
- Ambidestri
- Monouso
- Durata di conservazione di cinque anni
Specifica
Certificazione/Conformità | AQL 1.5 |
Certifications/Compliance (Europe) | EN 455-1/2/3/4, EN 374-1/2/4/5, EN 16523-1, EN 420, EN ISO 13485:2016, CONFORMITÀ ALIMENTARE |
Content And Storage | Durata di conservazione 5 anni se conservato correttamente: Conservare in un luogo fresco e asciutto, proteggere dalla luce solare e dalle luci fluorescenti. Evitare temperature inferiori a 5°C e superiori a 35°C. |
Colore | Bianco Naturale |
Monouso | Sì |
Laboratory/Cleanroom Use | Laboratorio |
Latex Free | Sì |
Materiale | Lattice |
Size | M |
Spessore (sistema metrico) | Polso: 0,080 mm; Palmo: 0,110 mm; Dito: 0,120 mm |