Learn More
Germanium(IV) chloride, 99.9999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
It is used as a catalyst in the conversion of carbohydrates into 5-hydroxymethylfurfural in ionic liquids, as a reducing agent in combination with triphenylphosphine (TPP) for the reduction of alpha-bromo carboxylic acid derivatives, and in the production of pure germanium. It also finds use as an intermediate for several optical processes. It is one of the most important dopants in silica glass for optical fibers. It is employed in the preparation of germanium dioxide which is used for wide camera lens, microscopy, IR-transparent glasses/windows/lenses, and for the core of fiber-optic lines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 83.1°C |
Materiale o nome chimico | Germanium(IV) chloride |
Punto di fusione | -49.5°C |
Colore | Colorless |
Forma fisica | Liquid |
Quantità | 100 g |
Note percentuale saggio | (metals basis) |
Formula lineare | GeCl4 |
Numero UN | UN3264 |
Indice di Merck | 14,4410 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.