Learn More
Germanium(IV) ethoxide, 99.995% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11344708
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Preparation of GeO2 by CVD; intermediate in sol-gel synthesis
Preparation of Germanium oxide by CVD.Sol-gel intermediate for optical fibers and photosensitive SiO2-BeO2 glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14165-55-0
Formula molecolare C8H20GeO4
Numero MDL MFCD00015121
Sinonimo Germanium tetraethoxide; Tetraethoxygermane
Specifica
Materiale o nome chimico Germanium (IV) ethoxide
Punto di fusione -72°C
Colore Colorless
Densità 1.14 g/mL
Punti di ebollizione 185.5°C
Punto d'infiammabilità 49°C (121°F)
Odore Alcohol-like
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare Ge(OC2H5)4
Indice di rifrazione 1.407
Quantità 25 g
Numero UN UN1993
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Reacts with water.
Peso formulazione 252.84
Percent Purity 99.995%
Forma fisica Liquid