Learn More
Vilber Lourmat™ Germicidal UV Lamp
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
500 mm
Wattage:
30 W
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tensione | 230 V |
| Wattage | 30 W |
| Wavelength | 254 nm |
| Profondità (sistema metrico) | 140 mm |
| Requisiti elettrici | 30 W, 230 V, 50 Hz |
| Altezza (sistema metrico) | 110 mm |
| Hertz | 50 Hz |
| Lunghezza (sistema metrico) | 500 mm |
| Intensità dell'illuminazione | 76 mW/cm2 |
| Quantità confezione | 1 Ea. |
| Vedi altri risultati |