Learn More
Liebherr™ Low Spark Risk Freezer
Liebherr™ low-spark-risk freezer. Low-spark-risk interior for storage of non-corrosive flammable substances. Temperature range -25°C to -18°C. Temperature alarm. Energy-efficient and environmentally-friendly refrigerant R-600a.
2325.00€
Specifica
Gamma di temperatura | –18 - –25 °C |
---|---|
Door Style | Intero |
Materiale armadietto | Steel |
Ripiani | Glass |
Certificazione/Conformità | ATEX, CE, ISO 9001 |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | N. di cassetti | Dimensioni esterne (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | N. di cassetti | Dimensioni esterne (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12180142
|
Liebherr™
GEX 5216 |
472 l | 14 (2 x 7) | P. 76 cm x L. 75 cm x A. 172.5 cm | N/A | ||||
Descrizione
Conservazione affidabile e sicura di prodotti congelati e infiammabili- Controllo elettronico della temperatura con pannello di controllo a LED
- Congelamento statico a -20°C con sbrinamento manuale
- Grande congelatore con funzionamento continuo e allarmi acustici di sovratemperatura e sportello aperto
- Interno certificato ATEX per la conservazione sicura di prodotti volatili o infiammabili
- Tutti i componenti o i contatti elettrici che potrebbero causare scintille sono all'esterno del congelatore
- Corpo in acciaio anticorrosione con rivestimento epossidico
- Contenitore in ABS bianco con angoli arrotondati per una pulizia semplificata
- Piccolo congelatore dotato di cassetti scorrevoli e trasparenti, rimovibili per poter posare i prodotti direttamente sui ripiani
- Ripiani di vetro regolabili e solidi cassetti
- Indicato per temperature ambienti comprese tra 10 e 30°C
Specifica
–18 - –25 °C | |
Steel | |
ATEX, CE, ISO 9001 | |
Manuale | |
50 Hz |
Intero | |
Glass | |
White | |
230 V | |
R600A |