Learn More
A&D Weighing™ GF-1020M Bilance di precisione ad alta capacità
Diverse selection of external cal models with a broad range of capacities and resolutions.
Marca: A&D Weighing™ GF-8202MD
Dettagli aggiuntivi : Peso : 8.30000kg
Descrizione
- Livello di protezione IP65 contro polvere e acqua
- Modelli interni (GX-M) ed esterni (GF-M) disponibili
- Modelli omologati per attività commerciali (GX-M)
- Autocalibrazione automatica in risposta a variazioni di temperatura o in base a orari impostati (GX-M)
- Funzione automatica di calcolo del peso minimo mediante funzione di carico a controllo elettronico (Electronically Controlled Load, ECL) o con peso effettivo esterno
- Funzione di segnalazione per garantire che la quantità misurata non sia inferiore al peso minimo impostato
- Controllo degli accessi utente (User access control, UAC) con password di protezione della bilancia in caso di utilizzo non autorizzato
- Rilevamento degli urti (Impact shock detection, ISD) con feedback per evitare il danneggiamento del sensore di peso*1
- Funzione di registrazione degli urti in grado di memorizzare fino a 50 carichi dovuti a impatto violento con relativa data/ora per successiva ispezione
- Visualizzazione della portata (Flow rate display, FRD) per una maggiore facilità e precisione nel calcolo e nella memorizzazione dei valori di portata*2
- Meccanismo di ammortizzazione sotto il piatto di pesatura per ridurre notevolmente l’impatto in caso di urto
- Comparatore di portata con segnalazione di portata nei limiti previsti
- Funzione di calcolo statistico (Statistical calculation function, SCF) per facilitare l’analisi delle misurazioni
- Risultato con valore lordo/netto/tara
- Memorizzazione del valore di tara nella memoria non volatile
- Caratteristiche di risposta selezionabili per velocità di pesatura a fini commerciali, con maggiore o minore stabilità di visualizzazione a seconda
- Risultati conformi alle norme GLP/GMP/GCP/ISO per il rispetto dei requisiti di documentazione
- Funzione Universal Flexi Coms (UFC) per personalizzare contenuti e layout di stampa *3
- Funzione di memorizzazione dati per salvare nello stesso dispositivo i risultati di pesatura e calibrazione, le unità di peso da utilizzare in modalità di conteggio e altro ancora
- Modalità di conteggio con funzione di miglioramento automatico dell’accuratezza (Automatic Counting Accuracy Improvement, ACAI)
- Funzione di modalità percentuale per pesatura di riferimento o controllo di variazione dei campioni
- Funzione di pesatura degli animali (media e mantenimento) per la misurazione del peso di elementi in movimento
- Comparatore a cinque livelli con dispositivo sonoro
- Funzioni automatiche di accensione/spegnimento
- Funzione di determinazione della densità
- Sottogancio per pesatura di materiale magnetico e misurazione della densità
Specifica
RS-232 | |
RS-232C (D-Sub 9P), Dual Mode USB | |
Reverse backlit LCD | |
Display Cover, AC Adapter, 1.8 m USB Cable, Simple Breeze Break | |
Manual | |
Die Cast Aluminum | |
Rectangle | |
±3 ppm/°C | |
41°F to 104°F | |
Precision Balance | |
Weigh, Count, Percent, Hold, Density | |
10.63 in. | |
270 mm | |
111 mm | |
8.3 in. | |
21 cm | |
8.3 kg | |
50/60 Hz |
CE, UKCA, GLP/GMP | |
2.2 kg/8.2 kg | |
0.01 g/0.1 g | |
IP65 | |
±0.02 g/±0.1 g | |
1.5 sec. | |
0.01 g/0.05 g | |
1.5 sec. | |
5°C to 40°C | |
4 Years | |
11.8 in. | |
300 mm | |
4.4 in. | |
14 in. | |
356 mm | |
18.29 lb. | |
100/240 V |