Learn More
GFAP (Glial Fibrillary Acidic Protein) Rabbit Polyclonal Antibody, Epredia™
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ GFAP (Glial Fibrillary Acidic Protein), Rabbit Polyclonal Antibody.
177.00€ - 687.00€
Specifica
Antigene GFAP (Glial Fibrillary Acidic Protein)
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Specie ospite Rabbit
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Forma Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Forma Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
12692777
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia
RB-087-A0
Concentrated 100 μL
177.00€
100µL
12602787
Vedere i documenti
Epredia
RB-087-A1
Concentrated 500 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12682777
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia
RB-087-A
Concentrated 1 mL
687.00€
1mL
12632787
Vedere i documenti
Epredia
RB-087-R7
Prediluted 7 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) is specific to astrocytes (i.e., glial cells) and ependymal cells of the central nervous system.
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human, Monkey, Cow, Sheep, Guinea Pig, Chicken, Mouse, Rat and Hamster. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: GFAP isolated from cow spinal cord
Molecular Weight: 51-52 kDa
Positive Control: Brain or astrocytoma
Cellular Localization: Cytoplasmic Ab-4 stains astrocytes, glial cells, ependymal cells and their corresponding tumors. In the peripheral nervous system, Schwann cells, satellite cells, and enteric glial cells are stained. Weak staining of axons has been observed. Absorption studies show that this is caused by a cross-reaction with neurofilament protein. Ab-4 is particularly useful for distinguishing neoplasms of astrocytic origin from other neoplasms in the central nervous system by immunohistochemistry.
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Specifica
Specifica
GFAP (Glial Fibrillary Acidic Protein)
Polyclonal
Rabbit
Neuroscience
GFAP isolated from cow spinal cord
Primary
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Bovine, Chicken, Guinea Pig, Hamster, Human, Mouse, Non-human Primate, Rat