Learn More
Brady™ GHS Symbol - Compressed Gas, Continuous roll
Pre-printed labels to identify your chemical product containers.
Marca:  Brady™ 814026
Codice prodotto. 15654227
  • 402.00€ / pezzi 250
Spedizione stimata: 23-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • High-quality labels that can withstand the most demanding environments
  • Highly resistant to bad weather, abrasion and chemical products
Specifica
Specifica
PIC 1804-100*100-B7541-RLL-C
Polyester
Permanent Acrylic
0.099 mm
-40°C to 110°C
Black on White
Gloss
250/Pk.
100 mm
100 mm
Diamond