Learn More
Brady™ GHS Symbol - Explosive, Card Mounted
Pre-printed labels to identify your chemical product containers.
14.70€ - 16.75€
Specifica
Finitura | Gloss |
---|---|
Materiale | Polyester |
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Spessore | 0.099 mm |
Temperature Range (Metric) | -40°C to 110°C |
Product Code | Brand | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Price | Quantity & Availability | ||||
15454841
|
Brady™
811678 |
100 mm | 100 mm |
16.75€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15484841
|
Brady™
811682 |
70 mm | 70 mm |
14.70€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Description
- High-quality labels that can withstand the most demanding environments
- Highly resistant to bad weather, abrasion and chemical products
Specifications
Gloss | |
Permanent Acrylic | |
-40°C to 110°C |
Polyester | |
0.099 mm | |
Diamond |