Learn More
Brady™ GHS Symbol - Health Hazard, Individual Markers on a Roll
Pre-printed labels to identify your chemical product containers.
Marca:  Brady™ 834182
Codice prodotto. 15462044
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • High-quality labels that can withstand the most demanding environments
  • Highly resistant to bad weather, abrasion and chemical products
Specifica
Specifica
PIC 1805-21*21-B7541-RLL-DC
Polyester
Permanent Acrylic
0.099 mm
-40°C to 110°C
Black on White
Gloss
250/Pk.
21 mm
21 mm
Diamond