Learn More
Fisherbrand™ Ancoretta di agitazione triangolare gigante in PTFE
Per l'uso in grandi contenitori e fiale. Queste ancorette di agitazione magnetiche giganti in PTFE sono autoclavabili.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.28530kg
Descrizione
- Stable, general-purpose magnetic stir bar
- Designed for use in large containers and vials
- Autoclavable
Specifica
36 mm | |
Magnete in Alnico V con nucleo incapsulato in PTFE | |
Bianco | |
Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore | |
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) | |
Triangolare |
PTFE | |
Ancoretta di agitazione gigante in PTFE | |
1/ciasc. | |
Sì | |
136 mm |