Learn More
Gibco™ DPBS senza calcio e magnesio
Soluzione salina bilanciata per l'uso con una varietà di applicazioni di coltura cellulare, quali il lavaggio delle cellule prima della dissociazione, il trasporto di cellule o di campioni di tessuto, la diluizione delle cellule per il conteggio e la preparazione dei reagenti
dietro preventivo
Specifica
Classificazione | Animal Origin-Free |
---|---|
Product Type | DPBS |
Tipo di soluzione | Dulbecco's Phosphate Buffered Saline |
Da utilizzare con (applicazione) | Mammalian Cell Culture |
Osmolalità | 270 - 300 mOsm/kg |
Descrizione
Le formulazioni tampone fosfato salino Dulbecco (DPBS) senza calcio e magnesio sono necessarie per il risciacquo dei chelanti dalla coltura prima della dissociazione cellulare. Questo DPBS viene modificato come segue: senza calcio, magnesio o rosso fenolo. Esente da derivati animali. È disponibile la formulazione completa.
- Non di origine animale
- Confezione ecologica
Coltura cellulare, coltura di cellule di mammiferi
Order Info
Condizioni di spedizione: Temperatura ambiente
Specifica
Animal Origin-Free | |
Dulbecco's Phosphate Buffered Saline | |
270 - 300 mOsm/kg | |
No Phenol Red | |
Liquid |
DPBS | |
Mammalian Cell Culture | |
7.0 to 7.3 | |
Sterile-filtered | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.