Learn More
Oakton™ Sfere di vetro per mulini
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
0.1 to 0.15 mm
0.5 mm
1 mm
Dimensione della confezione:
1kg
Pezzo
Descrizione
Suitable glass beads for the mini-BeedBeater™ Mill. Cole-Parmer™ Glass Beads for Mills are used to crush and separate small samples from bone to microbial spores.
- Available in three different sizes
- Crush samples such as bone and microbial spores
- —µµ
- Non-foaming, non-aerosol method preserves enzymes, nucleic acids, and organelles
Specifica
Specifica
| Tipo | Biglie |
| Materiale | Vetro |
| Diametro (sistema metrico) | 0.5 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Mini-Bead Beater Glass Mill |
| Quantità | 1 lb. |