Learn More
Oakton™ Sfere di vetro per mulini
Codice prodotto. 13478236 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
0.1 to 0.15 mm
0.5 mm
1 mm
Dimensione della confezione:
1kg
Pezzo
Codice prodotto. 13478236
Marca: Oakton™ 3627052
Suitable glass beads for the mini-BeedBeater™ Mill. Cole-Parmer™ Glass Beads for Mills are used to crush and separate small samples from bone to microbial spores.
  • Available in three different sizes
  • Crush samples such as bone and microbial spores
  • Handles small samples efficiently—from 100μL to 1μL
  • Non-foaming, non-aerosol method preserves enzymes, nucleic acids, and organelles
Specifica
Tipo Biglie
Materiale Glass
Diametro (sistema metrico) 0.1 to 0.15 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mini-Bead Beater Glass Mill
Quantità 1 lb.