Learn More
Gilson™ Siringhe DistriTips™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10367562 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
Da 1 μl a 12.5 μl
Da 10 μl a 125 μl
Da 100 μl a 1.25 ml
Modello:
Maxi ST (sterile) da 12.5 ml
Maxi da 12.5 ml
Micro ST (sterile) 125μl
Micro da 125 μl
Mini ST (sterile) da 1250 μl
Mini da 1250 μl
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 10367562
Marca: Gilson™ F164130
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Il sistema di pipettaggio Gilson™ garantisce accuratezza e precisione. Le siringhe Gilson™ DistriTips™ sono disponibili in una gamma di volumi di dosaggio che va da 1 μl a 1.25 ml
  • With level indicator
  • Available in standard or sterilized (ST) form, in boxes of 50
  • Certified free of RNase, DNase, DNA, RNA, and Protease
  • Free of dyes, so no risk of contamination from their components
  • Only three syringes are needed to cover 1 μL to 1.25 mL
  • More than 100 aliquots can be dispensed from each syringe
  • Ideal for precise aliquots
  • Can be used with viscous and volatile solutions
  • Bulk or Individually wrapped
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) Da 1 μl a 12.5 μl
Filtrato Non-filtered
Sterilità Sterile
Colore Trasparente
Autoclavabile Autoclavable
Modello Micro ST (sterile) 125μl
Accuracy ±0.200 μL
Lunghezza (sistema imperiale) 4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 102 mm
Dichiarazioni di pulizia Free of DNA, RNA, RNase, DNase, Pyrogens
Da utilizzare con (applicazione) Soluzioni viscose e volatili
Metodo di sterilizzazione Gamma Irradiated
Formato Individually Wrapped
Stile punta Positive Displacement
Imballaggio Individually Wrapped
Quantità Confezione da 50
Product Type Siringa DistriTip™
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) DISTRIMAN Repeating Pipette
Graduato Yes
Product Line DistriTips
Materiale Polipropilene
Graduazioni 2.5 mL