Learn More
Gilson™ Capillari con stantuffo MICROMAN™
Prodotti appositamente per pipette Gilson™ MICROMAN™ E, i capillari-pistoni Gilson™ MICROMAN™ E offrono risultati riproducibili e affidabili con i liquidi più viscosi o volatili. Disponibili in un'ampia gamma di volumi e design, nelle versioni sterili e standard, per soddisfare perfettamente le singole necessità.
Marca: Gilson™ F148112
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Recommended for reproducible, reliable results even with the most viscous or volatile liquids.
- Made specifically for Gilson™ MICROMAN™ E pipets.
- Available in a wide range of volumes and designs, both in sterilized and standard versions, to suit your needs.
Specifica
Da 3 a 25 μl | |
Non-sterile | |
Autoclavable | |
4.25 in. | |
Box | |
200 Pk. | |
Single-use | |
Polypropylene |
Non-filtered | |
Clear | |
CP25 | |
86.2 mm | |
Box | |
Capillary Piston | |
Gilson Microman | |
Certified Quality |