Learn More
Gilson™ Capillari con stantuffo MICROMAN™
Prodotti appositamente per pipette Gilson™ MICROMAN™ E, i capillari-pistoni Gilson™ MICROMAN™ E offrono risultati riproducibili e affidabili con i liquidi più viscosi o volatili. Disponibili in un'ampia gamma di volumi e design, nelle versioni sterili e standard, per soddisfare perfettamente le singole necessità.
Marca: Gilson™ F148315
463.73 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21800" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.19700kg
Descrizione
- Recommended for reproducible, reliable results even with the most viscous or volatile liquids.
- Made specifically for Gilson™ MICROMAN™ E pipets.
- Available in a wide range of volumes and designs, both in sterilized and standard versions, to suit your needs.
Specifica
Da 10 a 100 μl | |
Sì | |
Autoclavable | |
10.71 in. | |
Box | |
960 Pk. | |
Single-use | |
Polipropilene |
Non-filtered | |
Clear | |
CP100ST | |
41.8 mm | |
Box | |
Capillary Piston | |
Gilson Microman | |
Certified Quality |