Learn More
Gilson™ Capillari con stantuffo MICROMAN™
Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 x 96 Pk.
182 Pk.
192 Pk.
200 Pk.
576 Pk.
960 Pk.
Volume (sistema metrico):
μ
1 - 10 μl
20 to 50 μL
3 to 25 μL
50 to 250 μL
Da 1 a 10 μl
Da 1 a 10 μl
Da 10 a 100 μl
Da 100 a 1000 μl
Da 20 a 50 μl
Da 3 a 25 μl
Da 50 a 250 μl
Modello:
CP10
CP100
CP1000
CP1000ST
CP100ST
CP10ST
CP25
CP250
CP250ST
CP25ST
CP50
CP50ST
Formato:
Rack, 10 x 96
Rack, 2 x 96
Scatola
Dimensione della confezione:
pezzi 182
pezzi 192
pezzi 200
pezzi 576
pezzi 960
Descrizione
- Recommended for reproducible, reliable results even with the most viscous or volatile liquids.
- Made specifically for GilsonTM MICROMANTM E pipets.
- Available in a wide range of volumes and designs, both in sterilized and standard versions, to suit your needs.
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | Da 20 a 50 μl |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Trasparente |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Modello | CP50 |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4.25 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 86.35 mm |
| Formato | Scatola |
| Stile punta | Positive Displacement |
| Vedi altri risultati |