Learn More
Gilson™ Capillari con stantuffo MICROMAN™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15306564 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 x 96 Pk.
182 Pk.
192 Pk.
200 Pk.
576 Pk.
960 Pk.
Volume (sistema metrico):
μ
1 - 10 μl
20 to 50 μL
3 to 25 μL
50 to 250 μL
Da 1 a 10 μl
Da 1 a 10 μl
Da 10 a 100 μl
Da 100 a 1000 μl
Da 20 a 50 μl
Da 3 a 25 μl
Da 50 a 250 μl
Modello:
CP10
CP100
CP1000
CP1000ST
CP100ST
CP10ST
CP25
CP250
CP250ST
CP25ST
CP50
CP50ST
Formato:
Rack, 10 x 96
Rack, 2 x 96
Scatola
Dimensione della confezione:
pezzi 182
pezzi 192
pezzi 200
pezzi 576
pezzi 960
Codice prodotto. 15306564
Marca: Gilson™ F148712
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Prodotti appositamente per pipette Gilson™ MICROMAN™ E, i capillari-pistoni Gilson™ MICROMAN™ E offrono risultati riproducibili e affidabili con i liquidi più viscosi o volatili. Disponibili in un'ampia gamma di volumi e design, nelle versioni sterili e standard, per soddisfare perfettamente le singole necessità.
  • Recommended for reproducible, reliable results even with the most viscous or volatile liquids.
  • Made specifically for GilsonTM MICROMANTM E pipets.
  • Available in a wide range of volumes and designs, both in sterilized and standard versions, to suit your needs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 3 to 25 μL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Sterile
Colore Trasparente
Autoclavabile Not Autoclavable
Modello CP25ST
Lunghezza (sistema imperiale) 10.71 in.
Lunghezza (sistema metrico) 86.2 mm
Formato Scatola
Stile punta Positive Displacement
Imballaggio Box
Quantità 576 Pk.
Product Type Capillary Piston
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Gilson Microman
Materiale Polipropilene
Fit for Purpose Certified Quality