Learn More
Gilson™ Pipette a spostamento positivo MICROMAN™ E
GREENER_CHOICE
The ergonomically designed MICROMAN™ E Positive Displacement Pipette, along with disposable capillary piston (CP) tips, provide the highest precision when pipetting viscous, non-aqueous liquids such as oils, blood, glycerol, and more, while protecting the pipette from contamination.
392.00€ - 436.00€
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Polypropylene
Numero di canali 1
Tipo Positive Displacement Pipette
Da utilizzare con (applicazione) For pipetting viscous, volatile, and problem liquids
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
15314775
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Gilson™
FD10001
μ M10E
436.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
15354775
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Gilson™
FD10005
50 to 250 μL M250E
433.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15324775
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Gilson™
FD10002
3 to 25 μL M25E
436.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
15334775
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Gilson™
FD10003
20 to 50 μL M50E
392.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15344775
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Gilson™
FD10004
Da 10 a 100 μl M100E
433.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
MICROMAN™ E positive displacement pipettes with capillary pistons offer highest precision when pipetting problem liquids such as oils, cosmetics, blood, glycerol, radioactive samples, RNA, DNA, and more.
  • Ergonomic design to increase pipetting performance.
  • Patented QuickSnap feature for Capillary Piston fitting System.
  • Volume securing button to reduce risk of accidental volume change during pipetting cycles.
  • Comfortable and easy to use with new handle shape and added finger hook.
  • Fully visible volumeter.
  • Large pushbutton for allows easy aspirate and dispense.
  • For complete and rapid pipetting of viscous, volatile, dense, hot or cold liquids.
  • Avoids leaks when pipetting volatile (high vapor pressure) liquids.
  • Avoid cross-contamination or residual sample carry-over.
  • For tips, see F148412G or F148413G.
Specifica
Specifica
Autoclavable
1
For pipetting viscous, volatile, and problem liquids
Polypropylene
Positive Displacement Pipette
Certified Quality
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Gilson™ Pipette a spostamento positivo MICROMAN™ E