Learn More
Gilson™ PIPETMANTM DIAMOND Reload Pack Empty Box Set
Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Capacità:
D10 Pipette Tips (0.1 to 10μL), D200 Pipette Tips (2 to 200μL)
D1000 Pipette Tips (100 to 1000μL)
Matrice:
10 x 96
6 x 96
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- Hold tips of model DL10 (0.1 to 20 μL), D200 (2 to 200 μL), D1000 (100 to 1000 μL)
- 70% less plastic
- Three times smaller than regular tips box
- Eco-friendly
- Available in set of 2
Specifica
Specifica
| Include | 2 Empty Racks |
| Product Type | Empty Box Reload |
| Matrice | 10 x 96 |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Clear |
| Capacità | D10 Pipette Tips (0.1 to 10μL), D200 Pipette Tips (2 to 200μL) |
| Materiale | Polypropylene |
| Posizioni | 1 |
| Forma | Rettangolare |
| Sovrapponibile | Yes, Interlocking |
| Vedi altri risultati |