Learn More
Gilson™ Puntali per pipette PIPETMAN™ Diamond™ - Confezioni ricarica
I pacchi ricarica sono il modo più semplice e rapido per ricaricare l'erogatore Tipack vuoto
Marca: Gilson™ F167013
33.77 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21693" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Tre volte più piccola rispetto alla scatola di puntali standard
- Ecologica - fino al 70% in meno di plastica rispetto alla scatola rack standard
- Codifica a colori dei rack per distinguere i modelli di puntale e indicare il modello di pipetta Gilson compatibile
- Condizioni di autoclavaggio: Calore umido/121 °C/20 min/1 bar
Specifica
Da 2 a 200 μl | |
D200 | |
Pipetman Diamond |
Autoclavable | |
Ricarica |