Learn More
Gilson™ Puntali PIPETMAN™ EcoPack™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4330374 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 - 10 μl
0.1 to 20 μL
100 to 1200 μL
100-1000 μl
2-200 μl
20 to 300 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 10000
Codice prodotto. 12571087
Marca: Gilson™ F161110
Per prestazioni ottimali delle pipette PIPETMAN in tutta la gamma di volumi. I puntali Gilson™ PIPETMAN™ EcoPack™ sono completamente autoclavabili.
  • Optimized geometry and pure polypropylene material ensure low retention and naturally hydrophobic surface.
  • Manufactured in a cleanroom and hence no risk of contamination.
  • Full traceability from the mold to the bench guaranteed.
  • Volume graduations make it easy to visually check the volume aspirated.
  • Requires low tip-mounting force.
  • Easy identification with color-coded packaging.
  • Bulk Packs are sealed with a tamper-proof strip which can easily be opened for quick access.
  • Bulk Packs are closed using the rapid-sealing strip to prevent contamination and loss of tips.
  • Each EcoPack box contains 10,000 tips (10 bags of 1000 tips).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 100 to 1200 μL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Trasparente
Autoclavabile Autoclavable
Modello D1200
Lunghezza (sistema imperiale) 15.63 in.
Lunghezza (sistema metrico) 39.7 cm
Diametro (sistema metrico) esterno .03 in
Formato Bagged
Stile punta Universal
Quantità 10000
Product Type Pipet Tips
Codice colore Blu
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Gilson Pipetman
Graduato Yes
Product Line Pipetman EcoPack
Materiale Polipropilene
Graduazioni 100 μL, 1000 μL