Learn More
Gilson™ Pipette PIPETMAN F
GREENER_CHOICE
The PIPETMAN™ F Fixed Volume Pipette is a dedicated fixed-volume air-displacement pipet that guarantees no risk of volume-selection errors.
Marca:  Gilson™ F123775
Codice prodotto. 10799134
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Dedicated fixed-volume pipette assures reliable and consistent results.
  • Volume can be adjusted by users in the laboratory for dense or viscous fluids.
  • Single-volume mechanism provides a low-cost alternative for clinical diagnostics, quality control and routine testing.
  • Gilson maximum permissible errors are guaranteed only when PIPETMAN pipettes are used with the recommended Gilson PIPETMAN Tips.
Specifica
Specifica
±0.25μL
D200, DF100ST tip
Blue
D200, DF100ST Tip
F25
Non-sterile
25 μl
Stainless Steel piston and PVDF handle
4.25 in.
12.48 in.
1.42 in.
Certified Quality
GLP
Autoclavable
Reusable
Polypropylene
1
Fixed Volume Pipette
D200, DF100ST tip
3 Years
10.8 cm
31.7 cm
3.6 cm