Learn More
Gilson™ Pipette PIPETMAN™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12376132 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Colore:
Arancione
Blu
Giallo
Rosso
Salmone
Viola
Modello:
P10
P100
P1000
P10mL
P2
P20
P200
P5000
Volume (sistema metrico):
μ
1 to 10 mL
Da 0.2 a 2 μl
Da 10 a 100 μl
Da 2 a 20 μl
Da 20 a 200 μl
Da 500 a 5.000 μl
Include:
Espulsore puntale in acciaio inox
No ejector
Senza espulsore
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12376132
Marca: Gilson™ F144067
PIPETMAN brings a new level of comfort into Gilson range with a redesigned piston mechanism that reduces the force needed to aspirate and dispense liquids. PIPETMAN maintains the trusted durability, accuracy, and reliability of the original PIPETMAN pipettes with comfort.
  • Body (handle) in PVDF minimizes the hand-warming effect during pipetting and is resistant against aggressive chemicals
  • Direct volume reading in decimal digits helps prevent mistakes in volume setting
  • Comes with classic metal or plastic tip ejector
  • Clip ejector fits securely into the body of the pipette and helps avoid slipping over time
  • Redesigned seal, lighter ejection springs and high quality piston grease offer as low as 2 Newtons of force to pipet
  • High quality piston grease
Model Specific Features
  • Models P2 and P10 incorporate dual position tip ejectors for use with D10 (short) and DL10 (long) tips
Order Info
Trade in program available. Please contact your Fisher Scientific sales representative for more details.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ±30, ±40, ±60μL
Punte compatibili D10 Tip
Spaziatura punta regolabile No
Autoclavabile Autoclavable
Colore Blu
Dispensing Speed Manual
Monouso Reusable
Da utilizzare con D-10 Tip
Tipo di impugnatura Ergonomic
Materiale PVDF, Stainless Steel
Modello P10mL
Numero di canali 1
Product Line Pipetman
Programmabilità No
Sterilità Non-sterile
Tipo Pipette
Volume (sistema metrico) 1 to 10 mL
Da utilizzare con (applicazione) Extremely low pipetting forces, lightweight design
Da utilizzare con (apparecchiatura) D10 tip
Include No ejector
Quantità 1
Warranty 3 Years
Dimensioni (L x P x A) 318 x 108 x 44 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 14.37 in.
Lunghezza (sistema metrico) 36.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12.01 in.
Larghezza (sistema metrico) 30.5 cm
Altezza (sistema imperiale) 4.72 in.
Altezza (sistema metrico) 12 cm
Peso (sistema imperiale) .66 lb
Peso (sistema metrico) .3 kg
Fit for Purpose Certified Quality