Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ L Fixed Pipet
The PIPETMAN L Fixed pipettes offer the same comfortable, lightweight design as the variable volume models, but the volume can never accidently be changed, making them an ideal choice for clinical diagnostics, quality control, and any routine testing applications.
226.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO8655, CE, GLP |
---|---|
Spaziatura punta regolabile | No |
Autoclavabile | Autoclavable |
Dispensing Speed | Manual |
Monouso | Reusable |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Colore | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Colore | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15114165
|
Gilson™
FA10017 |
1 μl | Rosso | F1L |
226.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15124165
|
Gilson™
FA10018 |
2 μl | Rosso | F2L |
226.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15134165
|
Gilson™
FA10019 |
5 μl | Rosso | F5L |
226.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15144165
|
Gilson™
FA10020 |
10 μl | Rosso | F10L |
226.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15184165
|
Gilson™
FA10024 |
100 μl | Giallo | F100L |
226.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15154165
|
Gilson™
FA10021 |
20 μl | Giallo | F20L |
226.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15194165
|
Gilson™
FA10025 |
200 μl | Giallo | F200L |
226.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15164165
|
Gilson™
FA10022 |
25 μl | Giallo | F25L |
226.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15174165
|
Gilson™
FA10023 |
50 μl | Giallo | F50L |
226.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15104175
|
Gilson™
FA10026 |
250 μl | Verde | F250L |
226.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15114175
|
Gilson™
FA10027 |
300 μL | Blu | F300L |
226.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15134175
|
Gilson™
FA10030 |
1000 μl | Blu | F1000L |
226.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15124175
|
Gilson™
FA10028 |
400 μL | Blu | F400L |
226.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15154175
|
Gilson™
FA10031 |
5000 μL | Viola | F5000L |
226.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15144175
|
Gilson™
FA10029 |
500 μl | Blu | F500L |
226.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Improved handle design for intensive users with lower weight and larger hook.
- Graduated cover can be readjusted by users in the laboratory for dense and viscous fluids (once reset, the new volume cannot be accidentally changed).
- Bottom part of the push button is colored in blue making it easy-to-identify as a fixed-volume model.
- For a convenient access to the serviceable parts, the pipette is equipped with the Gilson clip ejector.
- 2D identification code for easy traceability.
- Tracking feature includes the product reference number, date of manufaturing, serial number, and nominal volume.
- Adjustable tip ejector provides comfort for right- and left-handed users.
Specifica
ISO8655, CE, GLP | |
Autoclavable | |
Reusable | |
Polypropylene | |
Pipetman™ L | |
Non-sterile | |
Plastic Clip Ejector |
No | |
Manual | |
Ergonomic | |
1 | |
No | |
Fixed Pipette | |
Certified Quality |