Learn More
Gilson™ Pipette meccaniche PIPETMAN™ L
Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Modello:
P1000L
P100L
P10L
P10mL
P200L
P20L
P2L
P5000L
Volume (sistema metrico):
μ
1 to 10 mL
Da 0.2 a 2 μl
Da 10 a 100 μl
Da 2 a 20 μl
Da 20 a 200 μl
Da 500 a 5.000 μl
Accuracy:
±0.024, ±0.025, ±0.027, ±0.03 μl
±0.025, ±0.075, ±0.1 μl
±0.1, ±0.1, ±0.2 μl
±0.35, ±0.4, ±0.8 μl
±0.35, ±0.4, ±0.8μL
±0.5, ±0.8, ±1.6 μl
±12, ±15, ±30 μl
±3, ±4, ±8 μl
±30, ±40, ±60 μl
Include:
Espulsore puntale in acciaio inox
Espulsore puntale in plastica
Plastic Tip Ejector
Senza espulsore puntale
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
La pipetta meccanica combina la leggendaria resistenza di PIPETMAN™ Classic con un corpo dal design rinnovato e meccanismi interni all'avanguardia per offrire un comfort e una precisione superiori. Disponibilità di 8 modelli monocanale per un intervallo di volumi compreso tra 0.2 μl e 10 ml.
- Redesigned handle fits naturally in user's hand, no matter the size.
- Volume locking system guarantees no accidental change in volume while pipetting.
- Adjustable tip ejector provides comfort for right- and left-handed users.
- 2D identification code allows easy tracking of product information.
- New piston assembly designed to drastically improve pipetting and purge forces.
- Redesigned tip ejector shape and internal mechanism offers reduced tip ejection forces by 50%.
Order Info
È disponibile un programma di permuta. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio rappresentante Fisher Scientific.
Specifica
Specifica
| Accuracy | ±0.025, ±0.075, ±0.1 μl |
| Punte compatibili | Puntali D10, DL10, DF10ST, DFL10ST |
| Spaziatura punta regolabile | No |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Rosso |
| Dispensing Speed | Manual |
| Monouso | Reusable |
| Da utilizzare con | D-10, DL10, DF10ST, DFL10ST Tip |
| Grip Type | Ergonomic |
| Materiale | Polypropylene |
| Vedi altri risultati |