Learn More
Gilson™ Puntali per pipette in rack PIPETMAN™ Tipack™
Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
14.5 cm
3 cm
5,1 cm
5.1 cm
32.2 cm
Volume (sistema metrico):
0.1 - 10 μl
0.1 to 20 μL
100 to 1200 μL
20 to 300 μL
Da 0.1 a 20 μl
Da 100 a 1000 μl
Da 100 a 1200 μl
Da 2 a 200 μl
Da 20 a 300 μl
Da 500 a 5000 μl
Modello:
D10
D1000
D1200
D200
D300
D5000
DL10
Sterilità:
Non sterile
Prodotto sterile
Sterile
Sì
Tamaño de la unidad:
pezzi 600
pezzi 960
Description
- La geometria ottimizzata e la realizzazione in puro polipropilene garantiscono bassa ritenzione e una superficie naturalmente idrofobica
- Il montaggio dei puntali richiede una forza minima
- Robusto e progettato per resistere all'autoclavaggio
- Livello di sicurezza della sterilità SAL 10-6 garantito con irradiazione gamma
- Tutte le confezioni sono avvolte in plastica per uso medico in grado di prevenire qualsiasi contaminazione
- I punti indicatori utilizzati sui prodotti Gilson subiscono un cambiamento di colore irreversibile dopo la sterilizzazione; i punti gamma gialli diventano rossi dopo la corretta esposizione dei prodotti
- I Tipack sono sigillati in modo sicuro con un adesivo; sul Tipack è presente una descrizione completa del prodotto per la rintracciabilità e per facilità di identificazione
- Disponibili in confezioni sterilizzate o autoclavabili
- Prodotti in camera sterile e quindi senza rischi di contaminazioni
- Garanzia di completa rintracciabilità, dallo stampaggio alla postazione di lavoro
- Identificazione agevole grazie alla confezione con codifica a colori conforme ai requisiti GLP
Specifications
Specifications
| Volume (sistema metrico) | Da 100 a 1000 μl |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Prodotto sterile |
| Colore | Trasparente |
| Autoclavabile | Sterilizzabili in autoclave |
| Modello | D1000 |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 5,71in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 5,1 cm |
| Dichiarazioni di pulizia | DNA free, RNA free, RNAse free, DNAse free, ATP free, Endotoxin free |
| Formato | In rack |
| Show More |