Learn More
Gilson™ Puntali per pipette in rack PIPETMAN™ Tipack™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12629581 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
14.5 cm
3 cm
5,1 cm
5.1 cm
32.2 cm
Volume (sistema metrico):
0.1 - 10 μl
0.1 to 20 μL
100 to 1200 μL
20 to 300 μL
Da 0.1 a 20 μl
Da 100 a 1000 μl
Da 100 a 1200 μl
Da 2 a 200 μl
Da 20 a 300 μl
Da 500 a 5000 μl
Modello:
D10
D1000
D1200
D200
D300
D5000
DL10
Sterilità:
Non sterile
Prodotto sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 600
pezzi 960
Codice prodotto. 12629581
Marca: Gilson™ F171100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Progettati per essere funzionali, pratici e robusti. I puntali per pipette in rack Gilson™ PIPETMAN™ Tipack™ sono disponibili in confezioni sterili o autoclavabili.
  • Optimized geometry and pure polypropylene material ensure low retention and naturally hydrophobic surface.
  • Requires low tip-mounting force.
  • Robust and designed to withstand autoclaving.
  • Sterility assurance level SAL 10-6 guaranteed, using gamma irradiation.
  • All packs are wrapped in medical device quality plastic which provides a complete shield against contamination.
  • Indicator dots used on Gilson products undergo an irreversible color change upon sterilization; yellow gamma dots turn red when products have been properly exposed.
  • TIPACKs are securely sealed with a sticker; a full product description is given on the TIPACK for traceability and easy identification.
  • Available in sterilized or autoclavable packages.
  • Manufactured in a clean room and hence no risk of contamination.
  • Full traceability from the mold to the bench guaranteed.
  • Easy identification with color-coded packaging to meet GLP requirements.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 0.1 - 10 μl
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Trasparente
Autoclavabile
Modello D10
Lunghezza (sistema imperiale) 5,71in.
Lunghezza (sistema metrico) 14.5 cm
Formato In rack
Stile punta Standard
Quantità 960 (10x96)
Product Type Pipet Tips
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit
Graduato Yes
Product Line Pipetman Tipack
Materiale Polipropilene
Graduazioni 2 μL, 10 μL