Learn More
Gilson™ Sistema di ricarica PIPETMAN™ TOWERPACK™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10021902 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
μ
0.1 to 10 μL
0.1 to 20 μL
100 to 1000 μL
2 to 200 μL
20 to 300 μL
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Universal Fit
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 672
pezzi 960
Codice prodotto. 10021902
Marca: Gilson™ F167104
Edge
Differenziazione dei modelli di puntale con rack codificati a colori e indicazione dei modelli di pipette Gilson compatibili. Sistema di ricarica Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™, disponibile in versioni autoclavabili e sterilizzate.
  • I rack sono dotati di codifica a colori per distinguere tra i diversi modelli di puntale e indicare i modelli di pipetta Gilson™ compatibili
  • Disponibili in versioni autoclavabile e sterilizzata
  • Per scatola Universal Reload (n. di No. F167100G, available separately)
  • La versione sterilizzata di Tower Pack è avvolta singolarmente in plastica per uso medico, allo scopo di proteggere i puntali da contaminazioni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 100 to 1000 μL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Trasparente
Autoclavabile Autoclavable
Lunghezza (sistema imperiale) 4.21 in.
Lunghezza (sistema metrico) 10.7 cm
Diametro (sistema metrico) esterno .85 mm
Formato Blister Refill
Stile punta Standard
Quantità 672 (7x96)
Product Type Sistema di ricarica delle pipette Tower Pack™
Codice colore Blu
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit
Graduato Yes
Materiale Polipropilene