Learn More
Gilson™ Sistema di ricarica PIPETMAN™ TOWERPACK™
Differenziazione dei modelli di puntale con rack codificati a colori e indicazione dei modelli di pipette Gilson compatibili. Sistema di ricarica Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™, disponibile in versioni autoclavabili e sterilizzate.
Marca: Gilson™ F167203
46.32 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21836" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.59400kg
Descrizione
- I rack sono dotati di codifica a colori per distinguere tra i diversi modelli di puntale e indicare i modelli di pipetta Gilson™ compatibili
- Disponibili in versioni autoclavabile e sterilizzata
- Per scatola Universal Reload (n. di cat. F167100G, in vendita separatamente)
- La versione sterilizzata di Tower Pack è avvolta singolarmente in plastica per uso medico, allo scopo di proteggere i puntali da contaminazioni
Specifica
2 to 200 μL | |
Sterile | |
Autoclavable | |
10.8 cm | |
Blister Refill | |
Yellow | |
Puntali per pipetta D200 da 2 a 200 μl 51mm Pipetman L™ Diamond™ |
Non-filtered | |
Clear | |
4.25 in. | |
Gamma-ray Sterilized | |
Sistema di ricarica delle pipette Tower Pack™ | |
Reusable | |
Polypropylene |